Få mere at vide
N-Methyl-d3-glycine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sarcosine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 347840-04-4 |
| Molekylær formel | C3 2H3 H4 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethylamino)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.57 |
| Formel vægt | 128.0432 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |