missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-d3-glycine-2,2-d2 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylglycine-D5 Hydrochloride |
| CAS | 1219794-62-3 |
| Molekylær formel | C3 D5 H2 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | N-(Methyl-d3)glycine-d2 hydrochloride, Sarcosine-d5 hydrochloride, [2H5]Sarcosine hydrochloride, N-Methylglycine-D5 hydrochloride, N-Methylglycine-d5 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1 H/i1D3,2D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(trideuteriomethylamino)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.585 |
| Formel vægt | 130.056 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?