Få mere at vide
N-Methyl-d3-formamide, TRC
Artikelnummer. 30474786
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde
30474786 10 mg
30466570 100 mg
30469206 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30474786 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30538110MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87955-92-8
Molekylær formel C2 D3 H2 N O
Molekylvægt (g/mol) 62.086
Synonym Formamide, N-(methyl-d3)- (9CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3
IUPAC navn N-(trideuteriomethyl)formamide
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-d3-formamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Formel vægt 62.056
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.