missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-d3-formamide, TRC

Artikelnummer. 30466570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466570 100 mg
30469206 50 mg
30474786 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30466570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM305381100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87955-92-8
Molekylær formel C2 D3 H2 N O
Molekylvægt (g/mol) 62.086
Synonym Formamide, N-(methyl-d3)- (9CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3
IUPAC navn N-(trideuteriomethyl)formamide
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-d3-formamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Formel vægt 62.056
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.