Få mere at vide
N-Methyl-d3-formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-d3-formamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3 |
| Formel vægt | 62.056 |