Få mere at vide
N-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| Formel vægt | 300.0203 |