Få mere at vide
N - Methyl - D - Glucaminkrystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11404752 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11404752 500 g
1 options
Artikelnummer. 11404752 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219150690
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N - Methyl - D - Glucamine
CAS 6284-40-8
Molekylær formel C7H17NO5
Mængde 500 g
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
InChI nøgle MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMIL CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formel vægt 195.2
Fysisk form Krystallinsk