Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-methyl-D-glucamin, 99 %
Artikelnummer. 11399075
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399075 50 g 50g
11309085 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399075 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L14282.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195,215 g/mol
N-Methyl-D-glucamin anvendes sammen med ioderede organiske forbindelser i kontrastmidler, dvs. diatrizoat meglumin og iodipamid meglumin. Det er nyttigt i ionbytterharpikser at chelatere borioner selektivt. Det bruges også som hjælpestof i lægemidler, i kosmetik og røntgenkontrastmidler. Det anvendes også i syntesen af overfladeaktive midler, lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Methyl-D-glucamin anvendes sammen med ioderede organiske forbindelser i kontrastmidler, dvs. diatrizoat meglumin og iodipamid meglumin. Det er nyttigt i ionbytterharpikser at chelatere borioner selektivt. Det bruges også som hjælpestof i lægemidler, i kosmetik og røntgenkontrastmidler. Det anvendes også i syntesen af overfladeaktive midler, lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6284-40-8
Molekylær formel C7H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 195.215
MDL nummer MFCD00004707
InChI nøgle MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-D-glucamine
Smeltepunkt 128 °C til 131 °C
Mængde 50 g
Beilstein 385906
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,6078
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation −16,5° (c=2 i vand)
Formel vægt 195.22
Procent renhed 99%