Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-methyl-D-glucamin, 99 %
Artikelnummer. 10783881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783881 100 g Plastflaske 100g
10123560 500 g Plastflaske 500g
10043993 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10783881 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 126841000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
N-Methyl-D-glucamin, CAS # 6284-40-8, også kendt som meglumin, er en baseforbindelse, der ofte bruges i kombination med joderede organiske forbindelser i kontrastmedium. | CAS: 6284-40-8 | C7H17NR.5 | 195,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•N-Methyl-D-glucamin er en hexosaminforbindelse, der ofte bruges i kombination med ioderede organiske forbindelser i kontrastmidler såsom iothalamat meglumin, iodipamid meglumin og diatrizoat meglumin.
Applikationer
•Det er også nyttigt, når det anvendes i ionbytterharpikser til selektivt at chelatere borioner
• Det betragtes som en base og bruges ofte til fremstilling af salte af visse syrer
• Det anvendes også i syntesen af overfladeaktive stoffer og laboratoriefarvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6284-40-8
Molekylær formel C7H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 195.21
MDL nummer MFCD00004707
InChI nøgle MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-D-glucamine
Navn note 99%
Absorbans 0,03 maks. (20 vægt/vol.-% vandig opl.) ved 420 nm
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128,0 °C til 132,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (1 g, 100 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Specifik rotationstilstand −16,50 (20,00 °C c=10, H2O, på tørstof)
Specifik rotation −16.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/100 ml vand (25 °C). Andre opløseligheder: 1,2 g/100 ml alkohol (25 °C), 21 g/100 ml alkohol (70 °C)
Formel vægt 195.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver