Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-methyl-D-glucamin, 99 %
Artikelnummer. 10043993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043993 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10783881 100 g Plastflaske 100g
10123560 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10043993 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 126840025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
N-Methyl-D-glucamine, CAS # 6284-40-8, also known as meglumine, is a base compound commonly used in combination with iodinated organic compounds in contrast medium. | CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•N-Methyl-D-glucamin er en hexosaminforbindelse, der ofte bruges i kombination med ioderede organiske forbindelser i kontrastmidler såsom iothalamat meglumin, iodipamid meglumin og diatrizoat meglumin.
Applikationer
•Det er også nyttigt, når det anvendes i ionbytterharpikser til selektivt at chelatere borioner
• Det betragtes som en base og bruges ofte til fremstilling af salte af visse syrer
• Det anvendes også i syntesen af overfladeaktive stoffer og laboratoriefarvestoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6284-40-8
Molekylær formel C7H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 195.21
MDL nummer MFCD00004707
InChI nøgle MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-D-glucamine
Navn note 99%
Absorbans 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 128.0°C to 132.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plast tromle
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Specifik rotationstilstand − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Specifik rotation − 16.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Formel vægt 195.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver