Få mere at vide
N-methyl-D-glucamin, 100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414752 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414752 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11414752 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219150691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    1692.56 DKK / 1kg
    Spare 87.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Used in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-D-glucamine
CAS 6284-40-8
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1
Molekylær formel C7H17NO5
Mængde 1 kg
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
InChI nøgle MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMIL CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formel vægt 195.22
Grad Not Available
Fysisk form Pulver