Få mere at vide
N-Methyl-D-cysteinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-D-cysteine Hydrochloride |
| CAS | 2519854-90-9 |
| Molekylær formel | C4H9NO2S . (HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Methylamino)-3-sulfanylpropanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-5-3(2-8)4(6)7;/h3,5,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m1./s1 |
| SMIL | SC[C@@H](N([H])C)C(O)=O.Cl |
| IUPAC navn | methyl-D-cysteinhydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.64 |
| Formel vægt | 171.02 |