Få mere at vide
N-methyl-D-asparaginsyre, 98 %
Artikelnummer. 10682382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682382 50 mg Glasflaske 50mg
10239323 250 mg Glasflaske 250mg
10762515 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10682382 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 329190500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6384-92-5 | C5H9NR.4 | 147,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6384-92-5
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.1
MDL nummer MFCD00004226
InChI nøgle HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonym n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC navn (2R)-2-(methylamino)butandisyre
SMIL CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-D-aspartic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 187 °C til 192 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Merck Index 15, 6749
Specifik rotationstilstand −28,00 (20,00 °C c=1,HCl 6N)
Specifik rotation -28
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndet vandbaseret base, let opløselige i
Formel vægt 147.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.