Få mere at vide
N-Methyl-D-asparaginsyre, 98+%
Artikelnummer. 15463969
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463969 50 mg 50mg
15443969 100 mg 100mg
15453969 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61361.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6384-92-5
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00004226
InChI nøgle HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonym n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC navn (2R)-2-(methylamino)butandisyre
SMIL CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-D-aspartic acid
Smeltepunkt 187 °C til 192 °C
Farve Hvid
Beilstein 1724431
Merck Index 14,6662
Mængde 50 mg
Formel vægt 147.13
Optisk rotation −15° (c=2 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver