Få mere at vide
N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737315
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10737315 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10652705 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76146DA
Kemiske identifikatorer
CAS 1048970-16-6
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD12198126
InChI nøgle VVCGFZWBAXPSIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-chroman-8-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-ylmethyl methyl amine, chroman-8-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 43811059
IUPAC navn 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-8-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC2=C1OCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%