Få mere at vide
n-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642495 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10632495 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32846DA
Kemiske identifikatorer
CAS 950603-17-5
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD12198110
InChI nøgle OYZVOCNCDRSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-chroman-6-ylmethyl amine, 1-chroman-6-yl-n-methylmethanamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethyl methyl amine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-n-methylmethanamine, chroman-6-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 43811035
IUPAC navn 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC2=C(C=C1)OCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%