Få mere at vide
N-Methyl-C-(naftalen-1-yl)methanamin Hydrochlorid (sekundær aminhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30458756
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458756 4 x 25 mg
17943766 25 mg
17922146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0696.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Methyl-C-(naftalen-1-yl)methanamin Hydrochlorid (sekundær aminhydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
CAS 65473-13-4
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP), Terbinafine Imp. A (EP), Terbinafine USP Related Compound A, Terbinafine USP RC A, N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine, Terbinafine Related Compound A as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Terbinafine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.C=1C=CC2=C(C1)C=CC=C2CNC
IUPAC navn N-methyl-1-naftalen-1-ylmethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 207.7
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 207,0815 g/mol