Få mere at vide
N-methyl-bis(trifluoracetamid), 98%
Artikelnummer. 13488468 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13488468 25 mL Glasflaske 25ml
10158742 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13488468 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210070250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 685-27-8 | C5H3F6NR.2 | 223,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685-27-8
Molekylær formel C5H3F6NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.07
InChI nøgle AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
PubChem CID 69635
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoracetyl)acetamid
SMIL CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Tæthed 1.5470g/mL
Kogepunkt 120,0 °C til 122,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3CO)2NCH3
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.547
Formel vægt 223.07
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.