Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-bis(trifluoroacetamide) |
| Tæthed | 1.5470g/mL |
| Kogepunkt | 120 °C til 122 °C |
| Flammepunkt | 45 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CF3CO)2NCH3 |
| Mængde | 5 mL |
| Specifik vægtfylde | 1.547 |
| Formel vægt | 223.07 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.