missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-Beta-alanine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-beta-alanine-d3 |
| CAS | 1216493-51-4 |
| Molekylær formel | C4H6D3NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-Methyl-beta-aminopropionic Acid-d3, 3-(Methylamino)propionic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5-3-2-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(trideuteriomethylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.14 |
| Formel vægt | 106.0822 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?