Få mere at vide
N-Methyl Anabasine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Anabasine |
| CAS | 2055-12-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-anabasine, 3-(1-Methyl-2-piperidinyl)-pyridine, 1-Methyl-2-(3'-pyridyl)piperidine, 1-Methylanabasine, N'-Methylanabasine, N'-Methylanabasine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-3-2-6-11(13)10-5-4-7-12-9-10/h4-5,7,9,11H,2-3,6,8H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-(1-methylpiperidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.258 |
| Vis mere |