missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl Amisulpride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl Amisulpride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29N3O4S/c1-5-21-9-7-8-13(21)12-20(3)18(22)14-10-17(26(23,24)6-2)15(19)11-16(14)25-4/h10-11,13H,5-9,12,19H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 383.1879 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?