Få mere at vide
N-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 18378-29-5 |
| Molekylær formel | C7H6N4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O3/c1-8-4-2-3-5(11(12)13)7-6(4)9-14-10-7/h2-3,8H,1H3 |
| SMIL | CNC1=CC=C(C2=NON=C12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.14 |
| Formel vægt | 194.044 |