Få mere at vide
N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623825
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623825 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54846CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-41-8
Molekylær formel C11H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 204.291
MDL nummer MFCD09064971
InChI nøgle LFZDJRPWILOVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-thien-2-ylpyrid-3-yl methylamine, n-methyl-1-6-thien-2-yl pyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-2-thienyl, methyl 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2-thienyl 3-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229544
IUPAC navn N-methyl-1-(6-thiophen-2-ylpyridin-3-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.3
Procent renhed 97%