Få mere at vide
N-methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10545554
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10545554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10306574 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10545554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21146DA
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-40-9
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.27
MDL nummer MFCD09064942
InChI nøgle OLZSHISXLYLLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 6-phenylpyrid-3-yl methylamine, methyl 6-phenylpyridin-3-yl methyl amine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-phenyl, methyl 6-phenyl 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-phenylpyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229465
IUPAC navn N-methyl-1-(6-phenylpyridin-3-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 198.27
Procent renhed 97%