Få mere at vide
N-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)-4-pyrimidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)-4-pyrimidinamine |
| CAS | 1069112-52-2 |
| Molekylær formel | C11H10N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O3/c1-12-10-6-11(14-7-13-10)18-9-4-2-8(3-5-9)15(16)17/h2-7H,1H3,(H,12,13,14) |
| SMIL | CNc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])ncn1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.22 |