Få mere at vide
N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoretoxy)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30133788
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133788 500 mg
30012640 50 mg
30011665 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330478500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101988-70-9
Molekylær formel C6H8F3N5O
Molekylvægt (g/mol) 223.16
Synonym Triflusulfuron-methyl Metabolite IN-E7710, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (9CI), N2-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), 2-N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (ACI)
IUPAC navn 2-N-methyl-6-(2,2,2-trifluoretoxy)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMIL CNc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8F3N5O/c1-11-4-12-3(10)13-5(14-4)15-2-6(7,8)9/h2H2,1H3,(H3,10,11,12,13,14)
Formel vægt 223.0681