Få mere at vide
N-Methyl-5-tetrazolethiol, TRC
Artikelnummer. 30133289
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133289 100 mg
30004937 1 g
30010553 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330260100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13183-79-4
Molekylær formel C2 H4 N4 S
Molekylvægt (g/mol) 116.145
Synonym 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), 5H-Tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl- (9CI, ACI), 1,2,3,4-Tetrazole-5-thiol, 1-methyl- (4CI), 1,2-Dihydro-1-methyl-5H-tetrazole-5-thione (ACI), 1H-Tetrazole-5-thiol, 1-methyl- (7CI, 8CI), 2-Tetrazoline-5-thione, 1-methyl- (6CI), 1-Methyl-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrazoline-5-thione, 1-Methyl-1H-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, 1-Methyl-1H-tetrazol-5-thiol, 1-Methyl-2,5-dihydro-1H-1,2,3,4-tetrazole-5-thione, 1-Methyl-2H-tetrazole-5-thione, 1-Methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 1-Methyl-5-mercapto-1H-tetrazole, 1-Methyl-5-mercaptotetrazole, 1-Methyl-5-tetrazolethione, 1-Methyl-5-tetrazolinethione, 1-Methyl-5-thiotetrazole, 1-Methyltetrazole-5-thiol, 5-Mercapto-1-methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole, 5-Mercapto-1-methyltetrazole, [1-Methyl-1H-1H-tetrazol-5-yl]thiol, N-Methyl-5-tetrazolethiol, NSC 520787, T 1982F
IUPAC navn 1-methyltetrazol-5-thiol
SMIL Cn1nnnc1S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
Formel vægt 116.0157
Procent renhed >95%