Få mere at vide
n-methyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460944
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10460944 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10081144 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460944 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67046CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-47-5
Molekylær formel C11H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 204.29
MDL nummer MFCD09879964
InChI nøgle JSAZQLBHWDPNPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-pyrid-4-ylthien-2-yl methylamine, methyl 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-4-pyridyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methylamine
PubChem CID 24229745
IUPAC navn N-methyl-1-(5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.3
Procent renhed 97%