Få mere at vide
n-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10653265 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10567294 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66846DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 837376-49-5
Molekylær formel C11H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 204.291
MDL nummer MFCD11109328
InChI nøgle ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
IUPAC navn N-methyl-1-(5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.3
Procent renhed 97%