Få mere at vide
N-methyl(5-phenylpyrid-2-yl)methylamin 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154054
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10154054 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10113774 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154054 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55046CB
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-02-2
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.269
MDL nummer MFCD10700051
InChI nøgle HHOWXRCPAWWJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 5-phenylpyrid-2-yl methylamine, methyl 5-phenylpyridin-2-yl methyl amine, 2-methyl aminomethyl-5-phenylpyridine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-5-phenyl, methyl 5-phenyl 2-pyridyl methyl amine, n-methyl-5-phenylpyridin-2-yl methylamine, n-methyl-1-5-phenylpyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 26343606
IUPAC navn N-methyl-1-(5-phenylpyridin-2-yl)methanamin
SMIL CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-methyl(5-phenylpyrid-2-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 198.27
Procent renhed 90%