Få mere at vide
n-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123034 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC73446CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 893742-71-7
Molekylær formel C11H18N2OS
Molekylvægt (g/mol) 226.34
MDL nummer MFCD06803277
InChI nøgle LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 20098901
SMIL CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn methyl({5-[(morpholin-4-yl)methyl]thiophen-2-yl}methyl)amin
Formel vægt 226.34
Procent renhed 97%