Få mere at vide
n-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10778245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10778245 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10122884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC72546DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 893741-66-7
Molekylær formel C11H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD06803236
InChI nøgle RVGSMPQAXGUMNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-morpholinomethyl-2-furyl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, 4-5-methylamino methyl furan-2-ylmethyl morpholine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl furan-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl furan-2-yl methanamine
PubChem CID 16495000
IUPAC navn N-methyl-1-[5-(morpholin-4-ylmethyl)furan-2-yl]methanamin
SMIL CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 210.28
Procent renhed 97%