missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-5-methoxytryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-methoxy NMT |
| CAS | 2009-03-2 |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-methoxy-N-methyl Tryptamine, 5-methoxy-N-methyl-1H-indole-3-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O/c1-13-6-5-9-8-14-12-4-3-10(15-2)7-11(9)12/h3-4,7-8,13-14H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CNCCc1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC navn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-methyl-ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.27 |
| Formel vægt | 204.1263 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?