Få mere at vide
N-Methyl-5-chloroisothiazolon (5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on), Mikromol™
Artikelnummer. 18032010
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18032010 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0877.060100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Methyl-5-chloroisothiazolon (5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H4 Cl N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
SMIL CN1SC(=CC1=O)Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 149.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 148.9702 g/mol