Få mere at vide
N-methyl-(5-brompyrid-3-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10091194
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10091194 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10777675 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10091194 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67146CB
Kemiske identifikatorer
CAS 73335-64-5
Molekylær formel C7H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 201.07
MDL nummer MFCD07375057
InChI nøgle UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
PubChem CID 12515073
SMIL CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-(5-brompyridin-3-yl)-N-methylmethanamin
Formel vægt 201.07
Procent renhed 95%