Få mere at vide
N-methyl-(5-brompyrid-2-yl)methylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275364 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10402444 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07896CB
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-70-9
Molekylær formel C7H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 201.067
MDL nummer MFCD09065029
InChI nøgle DCQLMECRAAGXSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-bromopyrid-2-yl methylamine, 5-bromopyridin-2-yl methyl methyl amine, 5-bromo-2-methyl aminomethyl pyridine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethanamine, 2-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 2-pyridyl methyl methylamine, 2-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl, 5-bromo-pyridin-2-ylmethyl-methyl-amine
PubChem CID 24229777
IUPAC navn 1-(5-brompyridin-2-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=NC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(5-bromopyrid-2-yl)methylamine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.07
Procent renhed 95%