Få mere at vide
N-methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamin 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10575574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55146CB
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-04-4
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD10700054
InChI nøgle DOKOUBYFAJTDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl pyridin-2-yl methyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 5-fur-2-yl-2-methyl aminomethyl pyridine, 5-2-furyl 2-pyridyl methyl methylamine, 5-fur-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-furan-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343611
IUPAC navn 1-[5-(furan-2-yl)pyridin-2-yl]-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.23
Procent renhed 90%