Få mere at vide
N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524654
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10524654 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10387333 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62246CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 916790-87-9
Molekylær formel C11H17NOS
Molekylvægt (g/mol) 211.32
MDL nummer MFCD09879934
InChI nøgle DBLNZQVTWSJQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, n-methyl-4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-2-thienyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229671
SMIL CNCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn N-methyl-1-(4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methanamin
Formel vægt 211.33
Procent renhed 90%