Få mere at vide
n-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032414
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032414 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10506534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032414 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69146CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 958443-30-6
Molekylær formel C13H19NO
Molekylvægt (g/mol) 205.301
MDL nummer MFCD11841073
InChI nøgle OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 33589539
IUPAC navn N-methyl-1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.3
Procent renhed 97%