missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide, TRC

Artikelnummer. 30005181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005181 1 g
30007127 25 mg
30006457 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3262851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 36913-39-0
Molekylær formel C12 H12 N . I
Molekylvægt (g/mol) 297.13
Synonym 1-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide, MPP+ Iodide;
IUPAC navn 1-methyl-4-phenylpyridin-1-ium;iodide
SMIL [I-].C[n+]1ccc(cc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 297.0014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.