missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N’-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine, TRC

Artikelnummer. 30465581
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465581 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3253355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
CAS 41939-61-1
Molekylær formel C7 H9 N3 O2
Mængde 5 g
Synonym 1,2-Benzenediamine, N1-methyl-4-nitro-, -Phenylenediamine, N1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, N'-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3
SMIL CNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-N-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 167.17
Formel vægt 167.0695
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.