Få mere at vide
N’-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| CAS | 41939-61-1 |
| Molekylær formel | C7 H9 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediamine, N1-methyl-4-nitro-, -Phenylenediamine, N1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, N'-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-N-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.17 |
| Formel vægt | 167.0695 |