Få mere at vide
N’-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 170.0883 |