missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N’-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3, TRC

Artikelnummer. 30473357
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473357 500 mg
30480389 50 mg
30472475 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30473357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325337500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246816-48-7
Molekylær formel C7 H6 D3 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 170.18
Synonym N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine
IUPAC navn 4-nitro-1-N-(trideuteriomethyl)benzene-1,2-diamine
SMIL [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N'-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3/i1D3
Formel vægt 170.0883
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.