Få mere at vide
N-Methyl-4-nitroanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-4-nitroaniline |
| CAS | 100-15-2 |
| Molekylær formel | C7H8N2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N-Methyl-4-nitrobenzenamine, 4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, NSC 5390, N-Methyl-4-nitroaniline, N-Methyl-p-nitraniline, N-Methyl-p-nitroaniline, N-Monomethyl-p-nitroaniline, p-(Methylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N-methylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-4-nitroanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0586 |