Få mere at vide
N-methyl(4-methylthien-2-yl)methylamin 97+%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 141.24 |
| Procent renhed | 97% |