Få mere at vide
N-methyl(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10537474 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10091674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62046CB
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-85-4
Molekylær formel C10H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD09817509
InChI nøgle SMECUBWISXUYSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, methyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, methyl 4-methyl 2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, n-methyl-1-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine
PubChem CID 24229654
IUPAC navn N-methyl-1-(4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC2=C(N=C1)N(C)CCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.25
Procent renhed 97%