Få mere at vide
N-methyl-(4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744755
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744755 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10491464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744755 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18146CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1031843-28-3
Molekylær formel C12H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 202.257
MDL nummer MFCD11109322
InChI nøgle XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
PubChem CID 33589464
IUPAC navn N-methyl-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamin
SMIL CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.26
Procent renhed 97%