Få mere at vide
N-Methyl 4-Hydroxy Duloxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl 4-Hydroxy Duloxetine |
| CAS | 1346601-61-3 |
| Molekylær formel | C19H21NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO2S/c1-20(2)12-11-18(19-8-5-13-23-19)22-17-10-9-16(21)14-6-3-4-7-15(14)17/h3-10,13,18,21H,11-12H2,1-2H3/t18-/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)CC[C@H](Oc1ccc(O)c2ccccc12)c3cccs3 |
| IUPAC navn | 4-[(1S)-3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropoxy]naphthalen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.44 |
| Formel vægt | 327.1293 |