Få mere at vide
N-methyl-[(4-bromthien-3-yl)methyl]aminhydrochlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613625 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10672855 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10215414 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54296CB
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-82-2
Molekylær formel C6H9BrClNS
Molekylvægt (g/mol) 242.559
MDL nummer MFCD09817483
InChI nøgle GORGMQYTNXIOBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-bromothien-3-yl methyl amine hydrochloride, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 4-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 4-bromo 3-thienyl methyl methylamine, chloride, 4-bromo-thiophen-3-ylmethyl-methyl-amine hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride tech, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229540
IUPAC navn 1-(4-bromthiophen-3-yl)-N-methylmethanamin;hydrochlorid
SMIL CNCC1=CSC=C1Br.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 242.57
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk