Få mere at vide
N-Methyl-4-aminobutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 1119-48-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(Methylamino)butanoic Acid, N-Methyl-GABA, N-Methyl-gamma-aminobutyric Acid, 4-(Methylamino)butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CNCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Vis mere |